α-α-α-4-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
F0357-25G F0357-5G
TCIAF0357-25GEA 131 EUR
TCIAF0357-25G TCIAF0357-5G
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Densidad: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000399
Núm. CAS: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994d470aa2ceef19a43d0c30e59c96a7d06b08a9&vid=3f0e0f9d393780a8220a94c734ed5f67680dbf5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %