4-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
F0041-25ML F0041-500ML
TCIAF0041-25MLEA 17 EUR
TCIAF0041-25ML TCIAF0041-500ML
4-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
4-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: -56°C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000358
Núm. CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,04180
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f502a0d6dc7f92e7324a10e4d424f7c45d0f18b&vid=08b042d4bbe60044a35bd454c05ce2d8d0600a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %