Pentafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1408-25G P1408-5G
TCIAP1408-25GEA 206 EUR
TCIAP1408-25G TCIAP1408-5G
Pentafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Pto. Ebullición: 116 - 117 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,439 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000298
Núm. CAS: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa448ab1ddf8705019623112c36990ff6b467efd&vid=c99d8a942a93992eb244991e1bc3c24fd331209b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %