Perfluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-α-α-2,3,4,5,6-Octafluorotolueno, Octafluorotolueno
P0856-25G P0856-5G
TCIAP0856-25GEA 81 EUR
TCIAP0856-25G TCIAP0856-5G
Perfluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Perfluorotolueno
Formula: C₇F₈
MW: 236,06 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: –65,6 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000375
Núm. CAS: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859f7b7a69cf4dab28699023107469ada4f09bc6&vid=c9972262ba3652dc1778251c58df93a5d60aff24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %