(4-Fluorofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Fluorophenylacetone
F0535-25G F0535-5G
TCIAF0535-25GEA 69 EUR
TCIAF0535-25G TCIAF0535-5G
(4-Fluorofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
(4-Fluorofenil)acetona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000362
Núm. CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1a535d95697b133f9624a2724d4a70a6b6b41e&vid=74cccb2593da9e52f79023b9d231541da0163309&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %