4-Fluoro-2-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0613-25G F0613-5G
TCIAF0613-25GEA 150 EUR
TCIAF0613-25G TCIAF0613-5G
4-Fluoro-2-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00013709
Núm. CAS: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bb58837890336520a2f46810fd04ed278d857e&vid=70f4507387225099c93bba3432945abdf39c7fac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %