α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-α-α-Trifluoro-p-iodotolueno
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0550-25G I0550-5G
TCIAI0550-25GEA 142 EUR
TCIAI0550-25G TCIAI0550-5G
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizado
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00039398
Núm. CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7102b9cfd73b7a82015b1c30ef285bc8b12a2218&vid=eb1dc4f7841e33f2b68a3454dea99f68de4d1466&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %