2-Fluoro-6-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0696-25G F0696-5G
TCIAF0696-25GEA 80 EUR
TCIAF0696-25G TCIAF0696-5G
2-Fluoro-6-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: 7°C
Densidad: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00007197
Núm. CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8506344e759f00c428a744dfcc7958c023ad373&vid=d54858a40fba1f58faeeb931c9955e80ed15faa4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %