2-Fluoro-5-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
F0276-10G F0276-25G
TCIAF0276-10GEA 27 EUR
TCIAF0276-10G TCIAF0276-25G
2-Fluoro-5-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de fusión: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007284
Núm. CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a6e835855bb4ec2b305ec048ec456996ecc9f8a&vid=b33e2e9310d12bd710c1367c0eecefc6593b01ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C