3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 16 EUR
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥95.0% (por GC)
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007059
Núm. CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %