5-Fluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
F0301-25G F0301-5G
TCIAF0301-25GEA 70 EUR
TCIAF0301-25G TCIAF0301-5G
5-Fluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 218
Pto. de fusión: 28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007283
Núm. CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932157ec53a433adcf10117bb40a1aac5d767c9&vid=f2d2edeb060b9a548cd3ada10389eef7d12ec9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %