3-Fluoro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0567-25G F0567-5G
TCIAF0567-25GEA 208 EUR
TCIAF0567-25G TCIAF0567-5G
3-Fluoro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007053
Núm. CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8414b5d277280ff6a15ff087310c883d85e0d016&vid=e0e87a029b8e38b629495cb24d8dc539a4a8feb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency