4-Fluoro-2-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0218-25G F0218-5G
TCIAF0218-25GEA 56 EUR
TCIAF0218-25G TCIAF0218-5G
4-Fluoro-2-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
4-Fluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 27
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00007200
Núm. CAS: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f01b8e6ff62e92987efd1c9d47b0fb76c31cd20b&vid=d11e715706cc322885912e502ebc8a6c2f8990ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %