α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
F0373-25G F0373-5G
TCIAF0373-25GEA 61 EUR
TCIAF0373-25G TCIAF0373-5G
α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00024576
Núm. CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b33e456c0056804ddfda28c40ac7ea843f0210&vid=e9314bb06bc49777d6c2e5314df4a6d58261d6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %