4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobenzotrifluoruro
N0902-25G N0902-5G
TCIAN0902-25GEA 331 EUR
TCIAN0902-25G TCIAN0902-5G
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 40…41 °C
Número MDL: MFCD00007358
Núm. CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f3878e73c074e02a51f5a26d348b812fbfa6fc&vid=e4c6e6159c6c09dd2606624da2d033a2eb90083e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C