α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dinitrobenzotrifluoride
D2699-25G
D2699-5G
TCIAD2699-25GEA
64
EUR
TCIAD2699-25G
TCIAD2699-5G
α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno
Formula:
C₇H₃F₃N₂O₄ MW: 236,11 g/mol Pto. Ebullición: 127 - 129 °C (9 -rr) Pto. de fusión: 50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007233 Núm. CAS: 401-99-0 EINECS: 206-935-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...