3-Iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-3-methylbenzene
I0216-25G I0216-500G
TCIAI0216-25GEA 36 EUR
TCIAI0216-25G TCIAI0216-500G
3-Iodotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: -27°C
Densidad: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00001050
Núm. CAS: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827bfda778bb95e4620ba4710f402c69a674ac0c&vid=8fc6cfcae7e24f898813daa857800e56497ccfef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %