4-Iodotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-4-methylbenzene
I0218-25G I0218-500G I0218-100G
TCIAI0218-25GEA 34 EUR
TCIAI0218-25G TCIAI0218-500G TCIAI0218-100G
4-Iodotolueno ≥99.0% (por GC)
4-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Pto. Ebullición: 211,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001059
Núm. CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbaf4b78f4735e6c110e8c400a4167161f41e112&vid=9933bb546727ceb451bb694466c8b4d6f4159763&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency