2-Iodo-4-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0706-25G I0706-5G
TCIAI0706-25GEA 101 EUR
TCIAI0706-25G TCIAI0706-5G
2-Iodo-4-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
2-Iodo-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆INO₂
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00024329
Núm. CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0427c397ee7ae798fcdcc66dd51c1a584f68837&vid=6a8e0ed742d6aeca31e66123fad2fc2b8de2742f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C