Bencilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Aminotoluene
B0406-25ML
B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA
17
EUR
TCIAB0406-25ML
TCIAB0406-500ML
Bencilamina ≥99.0% (por GC)
Bencilamina
Formula:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Pto. Ebullición: 184°C Pto. de fusión: 10 °C Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 60°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008106 Núm. CAS: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2734 ADR: 8,II Índice Merck: 14,01125 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |