2-Isopropilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

I0318-25ML I0318-250ML
TCIAI0318-25MLEA 17 EUR
TCIAI0318-25ML TCIAI0318-250ML
2-Isopropilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropilanilina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00007720
Núm. CAS: 643-28-7
EINECS: 211-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f6a2e28d01d564dbe21c8f69b2e58e93b94861&vid=8bb72379fef1fc5fd2637f4b55fedddc8ad93230&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR