3-Etilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

E0364-25ML E0364-500ML
TCIAE0364-25MLEA 217 EUR
TCIAE0364-25ML TCIAE0364-500ML
3-Etilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007818
Núm. CAS: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e91478fe86f1ab9d8f0a155fef610d0a1eb9ac5&vid=5f0c889ffd0aa0741354166bdf683c9fe229b31c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR