4-sec-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1256-25ML
B1256-5ML
TCIAB1256-25MLEA
181
EUR
TCIAB1256-25ML
TCIAB1256-5ML
4-sec-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-sec-Butilanilina
Formula:
C₁₀H₁₅N Pto. Ebullición: 238°C Densidad: 0,977 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 107°C |
Número MDL:
MFCD00010223 Núm. CAS: 30273-11-1 EINECS: 250-108-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...