4-terc-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)aniline
B1900-25ML B1900-5ML
TCIAB1900-25MLEA 96 EUR
TCIAB1900-25ML TCIAB1900-5ML
4-terc-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007899
Núm. CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b50bf8952f03b96ab1e2d12fbe2739a36aee09&vid=51da3aa9c2a48913b32d1f62e7252c87335dc969&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %