4-Isopropilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
I0371-25ML
I0371-500ML
I0371-100ML
TCIAI0371-25MLEA
25
EUR
TCIAI0371-25ML
TCIAI0371-500ML
TCIAI0371-100ML
4-Isopropilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Isopropilanilina
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 224°C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,9526 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 116°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007900 Núm. CAS: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 ADR: 8,III Índice Merck: 14,02620 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...