4-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0061-25ML E0061-500ML
TCIAE0061-25MLEA 31 EUR
TCIAE0061-25ML TCIAE0061-500ML
4-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,96875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007921
Núm. CAS: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40605df3352d5a451bd8b38d34548d8572df2ee2&vid=e18f38197add7141583dde4f979bb54c22fd4e48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %