4-Hexilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0890-25G
H0890-5G
TCIAH0890-25GEA
215
EUR
TCIAH0890-25G
TCIAH0890-5G
4-Hexilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hexilanilina
Formula:
C₁₂H₁₉N MW: 177,29 g/mol Pto. Ebullición: 285°C Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007927 Núm. CAS: 33228-45-4 EINECS: 251-409-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...