1-terc-Butil-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-4-nitrobenzene
B2149-25G B2149-5G
TCIAB2149-25GEA 148 EUR
TCIAB2149-25G TCIAB2149-5G
1-terc-Butil-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-terc-Butil-4-nitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Número MDL: MFCD00041253
Núm. CAS: 3282-56-2
EINECS: 221-922-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21331934e50678d0c1423d15fd7f5abde45f5bc1&vid=80445f9ed7b6077acbece46dbfa655c3723a0091&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %