1-Etil-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Etilnitrobenceno
E0153-25G E0153-500G
TCIAE0153-25GEA 16 EUR
TCIAE0153-25G TCIAE0153-500G
1-Etil-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Etil-2-nitrobenceno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: -11
Número MDL: MFCD00024294
Núm. CAS: 612-22-6
EINECS: 210-299-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16fc096d537bd8cd35e95334092cdf232f1316b&vid=4228a3e19cefffc503d1f54e8b388c31567d14bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %