1-Etil-4-nitrobenceno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethylnitrobenzene
E0154-25G
E0154-500G
TCIAE0154-25GEA
16
EUR
TCIAE0154-25G
TCIAE0154-500G
1-Etil-4-nitrobenceno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Etil-4-nitrobenceno
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Pto. Ebullición: 242°C Pto. de fusión: -11.5 Pto. de inflamación: 117°C |
Número MDL:
MFCD00007385 Núm. CAS: 100-12-9 EINECS: 202-821-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...