2-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0275-25G N0275-500G
TCIAN0275-25GEA 16 EUR
TCIAN0275-25G TCIAN0275-500G
2-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
2-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 106°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007157
Núm. CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab2b5c6a25724906d3f4fa126045a2f7aaabdbb&vid=c2f26448c920c2d0a4b2be4e2f39e72d39890f1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %