3-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: m-Nitrotolueno

N0274-25G N0274-500G
TCIAN0274-25GEA 16 EUR
TCIAN0274-25G TCIAN0274-500G
3-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
3-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: 15.5
Pto. de inflamación: 106°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007265
Núm. CAS: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec98988c9a02d6fbe8cb18293e12126a69f1978a&vid=7a99b9a669d31833ec5afba66f818dac59007aa4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR