4-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
N0276-25G
N0276-500G
TCIAN0276-25GEA
16
EUR
TCIAN0276-25G
TCIAN0276-500G
4-Nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
4-Nitrotolueno
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137.14 g/mol Pto. Ebullición: 238°C Pto. de fusión: 51 Pto. de inflamación: 106 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007366 Núm. CAS: 99-99-0 EINECS: 202-808-0 UN: 3446 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,06650 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |