2-Metil-3-nitroanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1416-25G M1416-5G
TCIAM1416-25GEA 219 EUR
TCIAM1416-25G TCIAM1416-5G
2-Metil-3-nitroanísol ≥97.0% (por GC)
2-Metil-3-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 94 - 96 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 55…57,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007159
Núm. CAS: 4837-88-1
EINECS: 225-424-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=218c16d82e254a5b2481d01e3216e4072c3d5f9d&vid=04277ff3a1980470fdbf92ff1f2c9052cb2fb58a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C