2,4-Dinitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dinitro-4-methylbenzene
D0856-25G
D0856-500G
TCIAD0856-25GEA
16
EUR
TCIAD0856-25G
TCIAD0856-500G
2,4-Dinitrotolueno ≥99.0% (por GC)
2,4-Dinitrotolueno
Formula:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol Pto. Ebullición: 300°C Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1,379 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007172 Núm. CAS: 121-14-2 EINECS: 204-450-0 UN: 3454 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 70.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...