2-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M0150-25ML
M0150-500ML
TCIAM0150-25MLEA
18
EUR
TCIAM0150-25ML
TCIAM0150-500ML
2-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
2-Metilanísol
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 171°C Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 52°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008373 Núm. CAS: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |