3-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methoxy-3-methylbenzene
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 17 EUR
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
3-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
3-Metilanísol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0,9891 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008395
Núm. CAS: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %