4-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Methylanisole
M0149-25ML M0149-500ML M0149-100ML
TCIAM0149-25MLEA 16 EUR
TCIAM0149-25ML TCIAM0149-500ML TCIAM0149-100ML
4-Metilanísol ≥98.0% (por GC)
4-Metilanísol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008413
Núm. CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5998ff110ef1366b10462720b849d5801bd231c8&vid=3bab89bdf1b41b22f83270315876f9600fc32158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %