4-terc-Butilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0230-25G B0230-500G
TCIAB0230-25GEA 16 EUR
TCIAB0230-25G TCIAB0230-500G
4-terc-Butilfenol ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Densidad: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002367
Núm. CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 2430
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01585
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=217ab529ca3be5be7096bc6eb1373e3ab14503f8&vid=007787e1fd4bbe9d5eb43d0052e33f151f4ce3c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency