4-Butilfenol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
B1026-25G B1026-5G
TCIAB1026-25GEA 134 EUR
TCIAB1026-25G TCIAB1026-5G
4-Butilfenol ≥96.0% (por GC)
4-Butilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 23…24 °C
Densidad: 0,9717 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Número MDL: MFCD00041750
Núm. CAS: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3c0836548a5a93be145d2eb9000d9aef4b769b&vid=5bdf90ba2ccb483e1a1e9546d85751adb3b05d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %