4-Etilfenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
E0159-25G
E0159-500G
TCIAE0159-25GEA
16
EUR
TCIAE0159-25G
TCIAE0159-500G
4-Etilfenol ≥97.0% (por GC)
4-Etilfenol
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 40…43 °C Densidad: 1,011 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002393 Núm. CAS: 123-07-9 EINECS: 204-598-6 UN: 2430 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...