4-Propilfenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
P0698-25G P0698-5G
TCIAP0698-25GEA 103 EUR
TCIAP0698-25G TCIAP0698-5G
4-Propilfenol ≥99.0% (por GC)
4-Propilfenol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00002395
Núm. CAS: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a9a59812ead013827987ac85a07e6ca9f1883ad&vid=7284576ea24cfc51e548cb4c7a90dd4c46f6d2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %