terc-Pentilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0751-25ML A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA 19 EUR
TCIAA0751-25ML TCIAA0751-500ML
terc-Pentilbenceno ≥97.0% (por GC)
tert-Pentylbenzene
Formula: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Pto. Ebullición: 191°C
Densidad: 0,8889 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00015187
Núm. CAS: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1b5e961f7facd3c049615994115e20388bafbd&vid=38e3681c4328419a3240035ce670bdd88e37a5a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %