Isopentilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isoamylbenzene, (3-Methylbutyl)benzene
M0656-25ML M0656-5ML
TCIAM0656-25MLEA 134 EUR
TCIAM0656-25ML TCIAM0656-5ML
Isopentilbenceno ≥98.0% (por GC)
Isopentilbenceno
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 199°C
Densidad: 0,856 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008948
Núm. CAS: 2049-94-7
EINECS: 218-075-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69f971f3ee3bc24feb078f16e3df83b4d7555b58&vid=4043c320432ef9ebd62cf2e0a4d0e400c098d673&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8540 to 0.8580
Refractive index n20/D 1.4840 to 1.4880