terc-Butilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0715-25ML B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA 16 EUR
TCIAB0715-25ML TCIAB0715-500ML
terc-Butilbenceno ≥98.0% (por GC)
terc-Butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008816
Núm. CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d333cf9d1c7b4ca0a425c1ff964d9d4e9c8e489&vid=b44b3b4eb06714aba0da6d0971c4ddf8495936a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %