Dodecilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
D1074-25ML D1074-500ML
TCIAD1074-25MLEA 47 EUR
TCIAD1074-25ML TCIAD1074-500ML
Dodecilbenceno ≥98.0% (por GC)
Dodecilbenceno
Formula: C₁₈H₃₀
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008974
Núm. CAS: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41143e61eb3ec9bb6f82cd62030b919baa4d1e&vid=2cfd3dedc2f08801ce254e5b7576b9540460834a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %