Etilbenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 16 EUR
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Etilbenceno ≥99.0% (por GC)
Etilbenceno
Formula: C₈H₁₀
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011647
Núm. CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR