Pentilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Phenylpentane, Amylbenzene
A0449-25ML A0449-500ML
TCIAA0449-25MLEA 45 EUR
TCIAA0449-25ML TCIAA0449-500ML
Pentilbenceno ≥98.0% (por GC)
Pentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: –75°C
Densidad: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009502
Núm. CAS: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07f803ccab7f66cd290e5f2e9e2c15d7b62f615&vid=3511f68a32d1653d20dfda426128412669ff3c41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %