Propilbenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0523-25ML P0523-500ML P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA 21 EUR
TCIAP0523-25ML TCIAP0523-500ML TCIAP0523-100ML
Propilbenceno ≥99.0% (por GC)
Propilbenceno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009377
Núm. CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624ba8f0120d78673f526e2035e5a5a0cf7efe5c&vid=50191af7e7969353c2861a6dc68d976b00898ef4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %