1,1-Difenilacetona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: asym. Diphenylacetone, 1,1-Diphenyl-2-propanone
D1397-10G D1397-25G
TCIAD1397-10GEA 41 EUR
TCIAD1397-10G TCIAD1397-25G
1,1-Difenilacetona ≥99.0% (por GC)
1,1-Difenilacetona
Formula: (C₆H₅)₂CHC(O)CH₃
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008759
Núm. CAS: 781-35-1
EINECS: 212-307-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50aecbc608591bddaab6e278cb78a095b1c0dda&vid=8345ebfa056d000383fa43d864f24be7552b646d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency